Amonio heptamolibdato tetrahidrato ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato
21275.262EA 213 EUR
21275.262
Amonio heptamolibdato tetrahidrato ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
Densidad: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Índice Merck: 13,00536
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm