Amonio heptamolibdato tetrahidrato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato
21276.298EA
593
EUR
21276.298
21276.185
21276.260
21276.460
Amonio heptamolibdato tetrahidrato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Densidad: 2,498 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167059 Núm. CAS: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Índice Merck: 13,00536 |
Resultados test especificaciones
Assay (calculated as MoO3) | 81.0 - 83.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Mg and alkaline earth metals | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.05 % |
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) | Max. 5 ppm |
PO4 + AsO4 + SiO4 (as SiO2) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 100 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 100 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |