Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (II) sulfato hexahidrato
201370010 201370250 201375000 201370050 201370251
ACRO201370010EA 86.8 EUR
ACRO201370010 ACRO201370250 ACRO201375000 ACRO201370050 ACRO201370251
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato 99+% para análisis
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150530
Núm. CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light green Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤200 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)