Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
423720030 423725000 423721000
ACRO423720030EA 344 EUR
ACRO423720030 ACRO423725000 ACRO423721000
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato 99% ACS
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150530
Núm. CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green Crystals
Titration with KMnO4 98.5 to 101.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %