Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato 98.5-101.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Amonio y hierro (II) sulfato hexahidrato
13448.36
13448.A3
13448.36EA
73.8
EUR
13448.36
13448.A3
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato 98.5-101.5% ACS
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Purity: 98.5-101.5%
CAS No.: 7783-85-9
Molecular Formula: H8FeN2O8S2.6H2O
Formula Weight: 392.13 (284.04anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.864
Appearance: Pale bluish green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 100° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,521
MDL No.: MFCD00150530
Polymerization catalyst, photography
Formula:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O MW: 392.14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 100 °C (desc.) Densidad: 1.864 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150530 Núm. CAS: 7783-85-9 EINECS: 233-382-4 Índice Merck: 14,521 |