Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Amonio y hierro (II) sulfato hexahidrato
40751.03
40751.06
40751.14
40751.03EA
42.9
EUR
40751.03
40751.06
40751.14
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-85-9
Molecular Formula: H8FeN2O8S2.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 284.04(anhy)
Physical Form: Coarse Powder
Density: 1.864
Appearance: Pale bluish green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 100° dec.
Merck Reference: 14,521
MDL No.: MFCD00150530
Formula:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Pto. de fusión: ∼ 100 °C (desc.) Densidad: 1,864 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150530 Núm. CAS: 7783-85-9 EINECS: 233-382-4 Índice Merck: 14,521 |