Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥98.5%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (II) sulfato hexahidrato
24254.293EA 68.6 EUR
24254.293 24254.460
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥98.5%, TECHNICAL
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C
Densidad: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150530
Núm. CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.5 %