Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
24257.236EA 69.4 EUR
24257.236 24257.293 24257.260 24257.460
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 110 °C
Densidad: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150530
Núm. CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 3.0 - 5.0
Total P (Phosphorus) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.03 %
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,1 %
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm