Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
205885000 205880025 205880500 205881000
ACRO205885000EA 57.7 EUR
ACRO205885000 ACRO205880025 ACRO205880500 ACRO205881000
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 99+% para análisis
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1.71 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150004
Núm. CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Índice Merck: 12,00549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light purple-grey to violet Adhering powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤10 ppm