Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
423690250 423695000 423690025
ACRO423690250EA 39.7 EUR
ACRO423690250 ACRO423695000 ACRO423690025
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 99% ACS
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1.71 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150004
Núm. CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Índice Merck: 12,00549
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Violet Crystals
Titration Iodometric 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferrous iron (Fe 2+) (Limit about 0.001%) Passes test
Insoluble matter ≤0.01 %