Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 98.5-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
39391.36
39391.A4
39391.36EA
62.8
EUR
39391.36
39391.A4
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 98.5-102.0% ACS
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Purity: 98.5-102.0%
CAS No.: 7783-83-7
Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O
Formula Weight: 482.18 (266.00anhy)
Physical Form: Broken Crystals
Density: 1.71
Appearance: Pale purple
Odour: Odourless
Melting Point: 39-41°
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,521
MDL No.: MFCD00150004
In dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent
Formula:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O MW: 482,2 g/mol Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 39…41 °C Densidad: 1,71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150004 Núm. CAS: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Índice Merck: 14,521 |