Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
A16105.36 A16105.0E
A16105.36EA 49.9 EUR
A16105.36 A16105.0E
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato ≥98%
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Purity: 98+% CAS No.: 7783-83-7 Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O Formula Weight: 482.18 (266.00anhy) Odour: Odourless Melting Point: 39-41° MDL No.: MFCD00150004
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1.71
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150004
Núm. CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Índice Merck: 12,00549