Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
1.03776.0500EA 70.2 EUR
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150004
Núm. CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Índice Merck: 12,00549
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %