Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (III) sulfato dodecahidrato
21094.233EA 41.5 EUR
21094.233 21094.290 21094.260
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Amonio hierro (III) sulfato dodecahidrato
Formula: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150004
Núm. CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Índice Merck: 12,00549
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances not precipitated by NH4OH Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 30 ppm