Tribromuro de holmio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13203.09
13203.18
13203.09EA
68.2
EUR
13203.09
13203.18
Tribromuro de holmio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tribromuro de holmio hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 223911-98-6
Molecular Formula: HoBr3.xH2O
Formula Weight: 404.66(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00209652
Formula:
Br₃Ho·H₂O MW: 422.66 g/mol Pto. de fusión: 914 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209652 Núm. CAS: 223911-98-6 EINECS: 237-524-6 Índice Merck: 14,4727 |