Tribromuro de samario hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tribromuro de samario hexahidrato, Samario (III) bromuro hexahidrato
14603.14
14603.22
14603.14EA
105
EUR
14603.14
14603.22
Tribromuro de samario hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tribromuro de samario hexahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 13517-12-9
Molecular Formula: SmBr3.6H2O
Formula Weight: 498.15 (390.06anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192430
Formula:
Br₃Sm·6H₂O MW: 498,16 g/mol Pto. de fusión: >640 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192430 Núm. CAS: 13517-12-9 EINECS: 237-347-4 |