Bromuro de terbio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13173.09
13173.18
13173.09EA
171
EUR
13173.09
13173.18
Bromuro de terbio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Bromuro de terbio (III) hidrato
Purity: 99.99%
Molecular Formula: TbBr3.xH2O
Formula Weight: 398.65(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 170° dec.
MDL No.: MFCD00049571
Formula:
Br₃Tb·H₂O MW: 416.65 g/mol Pto. de fusión: 170 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049571 Núm. CAS: 15162-98-8 EINECS: 238-442-3 |