Bromuro de iterbio (III) hidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14575.09
14575.18
14575.09EA
110
EUR
14575.09
14575.18
Bromuro de iterbio (III) hidrato ≥99.9%
Bromuro de iterbio (III) hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 15163-03-8
Molecular Formula: YbBr3.xH2O
Formula Weight: 412.77(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 300°
MDL No.: MFCD00049613
Formula:
Br₃Yb·H₂O MW: 430.77 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049613 Núm. CAS: 15163-03-8 EINECS: 237-350-0 |