Bromuro de iterbio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44057.09 44057.18
44057.09EA 117 EUR
44057.09 44057.18
Bromuro de iterbio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Bromuro de iterbio (III) hidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 15163-03-8 Molecular Formula: YbBr3.xH2O Formula Weight: 412.77(anhy) Physical Form: Lump
Formula: Br₃Yb·H₂O
MW: 430.77 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049613
Núm. CAS: 15163-03-8
EINECS: 237-350-0