Tricloruro de cerio heptahidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
211821000 211825000 211820250
ACRO211821000EA 104 EUR
ACRO211821000 ACRO211825000 ACRO211820250
Tricloruro de cerio heptahidrato 99%
Tricloruro de cerio heptahidrato
Formula: CeCl₃·7H₂O
Pto. de fusión: 848 °C
Densidad: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149634
Núm. CAS: 18618-55-8
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,02041
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %