Tricloruro de cerio heptahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de cerio (III) heptahidrato, Cerio (III) cloruro heptahidrato
A12947.0B A12947.18 A12947.30
A12947.0BEA 467 EUR
A12947.0B A12947.18 A12947.30
Tricloruro de cerio heptahidrato ≥99%
Tricloruro de cerio heptahidrato
Purity: 99% CAS No.: 18618-55-8 Molecular Formula: CeCl3.7H2O Formula Weight: 372.60 (246.48anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00149634
Formula: CeCl₃·7H₂O
Pto. de fusión: 848 °C
Densidad: 3,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149634
Núm. CAS: 18618-55-8
EINECS: 606-073-0
Índice Merck: 14,1997