Tricloruro de erbio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11304.14
11304.22
11304.14EA
124
EUR
11304.14
11304.22
Tricloruro de erbio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de erbio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-85-9
Molecular Formula: ErCl3.xH2O
Formula Weight: 273.62(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010989
Formula:
Cl₃Er·H₂O MW: 291.63 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010989 Núm. CAS: 19423-85-9 EINECS: 233-385-0 |