Tricloruro de erbio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11305.14
11305.22
11305.14EA
248
EUR
11305.14
11305.22
Tricloruro de erbio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de erbio hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 19423-85-9
Molecular Formula: ErCl3.xH2O
Formula Weight: 273.62(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010989
Formula:
Cl₃Er·H₂O Pto. de fusión: 168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010989 Núm. CAS: 19423-85-9 EINECS: 233-385-0 |