Tricloruro de europio hexahidrato 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
193010050 193010010 193010250
ACRO193010050EA 177 EUR
ACRO193010050 ACRO193010010 ACRO193010250
Tricloruro de europio hexahidrato 99.99% (trace metals basis)
Tricloruro de europio hexahidrato
Formula: Cl₃Eu·6H₂O
MW: 366,41 g/mol
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 4,89 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149701
Núm. CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 39.0 to 42.5 % (Eu)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %