Tricloruro de europio hexahidrato 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Europio tricloruro hexahidrato, Europio (III) cloruro hexahidrato
199600050
199600250
ACRO199600050EA
150
EUR
ACRO199600050
ACRO199600250
Tricloruro de europio hexahidrato 99.9% (trace metals basis) -10 mesh
Tricloruro de europio hexahidrato
Formula:
Cl₃Eu·6H₂O MW: 366.41 g/mol Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 4.89 g/cm³ |
Número MDL:
MFCD00149701 Núm. CAS: 13759-92-7 EINECS: 233-040-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |