Tricloruro de gadolinio hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de gadolinio (III) hexahidrato, Gadolinio (III) cloruro hexahidrato
11287.06
11287.14
11287.22
11287.06EA
106
EUR
11287.06
11287.14
11287.22
Tricloruro de gadolinio hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de gadolinio hexahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 13450-84-5
Molecular Formula: GdCl3.6H2O
Formula Weight: 371.70 (263.61anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.424
Appearance: White
Odour: Characteristic
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00149732
Formula:
Cl₃Gd·6H₂O MW: 371.7 g/mol Densidad: 2.424 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149732 Núm. CAS: 13450-84-5 EINECS: 233-386-6 Índice Merck: 14,4326 |