Tricloruro de holmio hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11277.14
11277.22
11277.14EA
162
EUR
11277.14
11277.22
Tricloruro de holmio hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de holmio hexahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 14914-84-2
Molecular Formula: Cl3Ho.6H2O
Formula Weight: 379.38 (271.29anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00149739
Formula:
Cl₃Ho·6H₂O MW: 379.38 g/mol Pto. de fusión: 718 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00149739 Núm. CAS: 14914-84-2 EINECS: 233-387-1 Índice Merck: 14,4727 |