Lantano (III) cloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15575.0E
A15575.22
A15575.36
A15575.0EEA
980
EUR
A15575.0E
A15575.22
A15575.36
Lantano (III) cloruro ≥99%
Lántano (III) cloruro heptahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 91° dec.
MDL No.: MFCD00149756
Formula:
LaCl₃·7H₂O Pto. Ebullición: ∼860 °C (1013 hPa) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149756 Núm. CAS: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 Índice Merck: 14,5363 |