Tricloruro de lutecio hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
11260.03
11260.06
11260.03EA
125
EUR
11260.03
11260.06
Tricloruro de lutecio hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de lutecio hexahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 15230-79-2
Molecular Formula: LuCl3.6H2O
Formula Weight: 389.42 (281.33anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Formula:
Cl₃Lu·6H₂O MW: 389,42 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011099 Núm. CAS: 15230-79-2 EINECS: 233-240-1 Índice Merck: 14,5615 |