Tricloruro de samario, hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Samario (III) cloruro, Cloruro de samario (III)
11231.14 11231.22
11231.14EA 82.6 EUR
11231.14 11231.22
Tricloruro de samario, hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de samario
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-82-7 Molecular Formula: SmCl3.xH2O Formula Weight: 256.71(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011235
Formula: Cl₃Sm·xH₂O
MW: 256.71 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 110 °C (-5H₂O)
Densidad: 4.27
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011235
Núm. CAS: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0
Índice Merck: 14,8347