Tricloruro de samario, hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Samario (III) cloruro, Cloruro de samario (III)
11232.06
11232.14
11232.22
11232.06EA
53.7
EUR
11232.06
11232.14
11232.22
Tricloruro de samario, hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de samario
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3.xH2O
Formula Weight: 256.71(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formula:
Cl₃Sm·xH₂O MW: 256,72 g/mol Pto. de fusión: 110 °C (-5H₂O) Densidad: 2,383 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011235 Núm. CAS: 10361-82-7 EINECS: 233-797-0 Índice Merck: 14,8347 |