Cloruro de iterbio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11194.09
11194.18
11194.09EA
147
EUR
11194.09
11194.18
Cloruro de iterbio (III) hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cloruro de iterbio (III) hidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 19423-87-1
Molecular Formula: YbCl3.xH2O (x~6)
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.58
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 150-155°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00149885
Formula:
Cl₃Yb·H₂O MW: 297.41 g/mol Pto. de fusión: 150…155 °C Densidad: 2.58 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149885 Núm. CAS: 19423-87-1 EINECS: 233-800-5 Índice Merck: 14,10105 |