Trinitrato de cerio hidrato ≥99.998% (metals basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43181.22 43181.14
43181.22EA 589 EUR
43181.22 43181.14
Trinitrato de cerio hidrato ≥99.998% (metals basis), REacton®
Trinitrato de cerio
Purity: 99.998% Molecular Formula: Ce(NO3)3.xH2O (x~6-7) Formula Weight: 326.13(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Acidic Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00010926
Formula: Ce(NO₃)₃·xH₂O
MW: 326.13 g/mol (anhy)
Densidad: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010926
Núm. CAS: 10108-73-3
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,2000