Trinitrato de erbio pentahidrato 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Erbio (III) nitrato pentahidrato, Nitrato de erbio (III) pentahidrato
315140250 315141000
ACRO315140250EA 112 EUR
ACRO315140250 ACRO315141000
Trinitrato de erbio pentahidrato 99.9% (trace metals basis)
Trinitrato de erbio pentahidrato
Formula: ErN₃O₉·5H₂O
MW: 443.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149691
Núm. CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Assay 33 to 39 % (Er)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %