Trinitrato de erbio pentahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11306.14
11306.22
11306.14EA
240
EUR
11306.14
11306.22
Trinitrato de erbio pentahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trinitrato de erbio pentahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-51-3
Molecular Formula: Er(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 443.35 (353.27anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149691
Formula:
ErN₃O₉·5H₂O Pto. de fusión: 130 °C (-4H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149691 Núm. CAS: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |