Trinitrato de erbio pentahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12920.14
12920.22
12920.14EA
132
EUR
12920.14
12920.22
Trinitrato de erbio pentahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trinitrato de erbio pentahidrato
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Er(NO3)3.xH2O (x≈5)
Formula Weight: 353.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 130° -4H2O
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00010988
Formula:
ErN₃O₉·5H₂O MW: 443,35 g/mol Pto. de fusión: 130 °C (-4H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149691 Núm. CAS: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...