Trinitrato de holmio pentahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14588.09
14588.18
14588.09EA
125
EUR
14588.09
14588.18
Trinitrato de holmio pentahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trinitrato de holmio pentahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 14483-18-2
Molecular Formula: Ho(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 441.02 (350.94anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149737
Formula:
HoN₃O₉·5H₂O MW: 441.02 g/mol Pto. de fusión: 83.74…84.62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149737 Núm. CAS: 14483-18-2 EINECS: 233-438-8 UN: 1477 ADR: 5.1 III |