Trinitrato de samario hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nitrato de samario (III) hexahidrato, Samario (III) nitrato hexahidrato
11224.06
11224.14
11224.22
11224.06EA
54.1
EUR
11224.06
11224.14
11224.22
Trinitrato de samario hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trinitrato de samario hexahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 13759-83-6
Molecular Formula: Sm(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 336.36(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.375
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: ca. 3
Melting Point: 78-79°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149857
Formula:
N₃O₉Sm·6H₂O MW: 444.47 g/mol Pto. de fusión: 78…79 °C Densidad: 2.375 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149857 Núm. CAS: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 UN: 1477 ADR: 5.1 III |