Trinitrato de samario hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitrato de samario (III) hexahidrato, Samario (III) nitrato hexahidrato
12906.22 12906.14
12906.22EA 302 EUR
12906.22 12906.14
Trinitrato de samario hexahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trinitrato de samario hexahidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 13759-83-6 Molecular Formula: Sm(NO3)3.6H2O Formula Weight: 444.45 (336.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.375 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: ca. 3 Melting Point: 78-79° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149857
Formula: N₃O₉Sm·6H₂O
MW: 444,47 g/mol
Pto. de fusión: 78…79 °C
Densidad: 2,375
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149857
Núm. CAS: 13759-83-6
EINECS: 233-798-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III