Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Terbium(3+) nitrate hydrate (1:3:1)
acondicionado en Argón
74103.06 74103.14
74103.06EA 97.9 EUR
74103.06 74103.14
Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Terbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 94219-56-4 Molecular Formula: Tb(NO3)3.xH2O Formula Weight: 344.94(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates, Packaged under argon Appearance: White Merck Reference: 14,9157 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011257
Formula: Tb(NO₃)₃·xH₂O
Pto. de fusión: 89,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011257
Núm. CAS: 94219-56-4
EINECS: 233-138-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,9157