Trinitrato de terbio hexahidrato 99.99+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
295790020 295790100
ACRO295790020EA 64.1 EUR
ACRO295790020 ACRO295790100
Trinitrato de terbio hexahidrato 99.99+% (trace metals basis)
Trinitrato de terbio hexahidrato
Formula: N₃O₉Tb·6H₂O
Pto. de fusión: 89,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149868
Núm. CAS: 13451-19-9
EINECS: 233-138-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder
Assay ≥99.99 % (TREO base)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %