Cerio (IV) sulfato hidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
A10142.0BEA 873 EUR
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
Cerio (IV) sulfato hidrato ≥98%
Cerio (IV) sulfato hidrato
Purity: 98% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Melting Point: 195° dec. Merck Reference: 14,1990 MDL No.: MFCD00149427
Formula: CeO₈S₂·H₂O
MW: 332.24 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 195 °C (desc.)
Densidad: 3.01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149427
Núm. CAS: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5