Cerio (IV) sulfato tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Disulfato de cerio tetrahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
1.02274.0025EA 135 EUR
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
Cerio (IV) sulfato tetrahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Cerio (IV) sulfato tetrahidrato
Formula: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Pto. de fusión: 180…200 °C
Densidad: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149427
Núm. CAS: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,02036
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 38 g/l (50 °C)
Melting Point 180 - 200 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 404.30 g/mol
Bulk Density 650 - 850 kg/m3
Density 5.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)