Cobre (II) cloruro dihidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de cobre dihidrato
206345000
206340025
ACRO206345000EA
67.8
EUR
ACRO206345000
ACRO206340025
Cobre (II) cloruro dihidrato 98%, puro
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula:
CuCl₂·2H₂O MW: 170.48 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149674 Núm. CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Índice Merck: 13,02660 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue-green to blue Crystalline powder or needles |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |