Cobre (II) cloruro dihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de cobre dihidrato
270530010 270530025 270532500
ACRO270530010EA 190 EUR
ACRO270530010 ACRO270530025 ACRO270532500
Cobre (II) cloruro dihidrato 99+% para análisis
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149674
Núm. CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02660
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 3.0 to 3.8 (5 % in water 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤40 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %