Cobre (II) cloruro dihidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de cobre dihidrato
315281000 315280025 315285000
ACRO315281000EA 40.9 EUR
ACRO315281000 ACRO315280025 ACRO315285000
Cobre (II) cloruro dihidrato 99+% ACS
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149674
Núm. CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02660
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %