Cobre (II) cloruro dihidrato 99%, en polvo, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
405840050
405845000
405840025
ACRO405840050EA
24.4
EUR
ACRO405840050
ACRO405845000
ACRO405840025
Cobre (II) cloruro dihidrato 99%, en polvo, extra puro
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula:
CuCl₂·2H₂O Densidad: 2,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149674 Núm. CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Índice Merck: 13,02660 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue-green to blue Crystalline powder or needles |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
Nitrate (NO3) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |
Zinc (Zn) | ≤500 ppm |