Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de cobre dihidrato
10698.06
10698.14
10698.22
10698.06EA
42.1
EUR
10698.06
10698.14
10698.22
Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Cobre (II) cloruro dihidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 134.45(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.510
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Formula:
CuCl₂·2H₂O MW: 170.48 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 2.510 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149674 Núm. CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Índice Merck: 14,2633 |