Cobre (II) cloruro dihidrato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de cobre dihidrato
12458.22
12458.36
12458.A3
12458.22EA
43.7
EUR
12458.22
12458.36
12458.A3
Cobre (II) cloruro dihidrato 99+% ACS
Cobre (II) cloruro dihidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Formula Weight: 170.48 (134.45anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.510
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Formula:
CuCl₂·2H₂O MW: 170.48 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 2.510 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149674 Núm. CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Índice Merck: 14,2633 |