Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16064.0B
A16064.30
A16064.0BEA
110
EUR
A16064.0B
A16064.30
Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99%
Cobre (II) cloruro dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Formula Weight: 170.48 (134.45anhy)
Odour: Odourless
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Formula:
CuCl₂·2H₂O Densidad: 2,510 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149674 Núm. CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2633 |